Documentos Principais
GF26621265
Stainless steel - AISI 304
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 10.0 mm diameter, length 1000 mm, temper as drawn
Sinônimo(s):
FE227915
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.662,00
R$ 2.662,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.662,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 2.662,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 266-212-65
Comprimento
1000 mm
diâmetro
10.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)