Documentos Principais
GF25175280
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
5m wire, 1.5mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
SN175170
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.716,00
R$ 2.716,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.716,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.716,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 251-752-80
C × diâmetro
5 m × 1.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)