GF24572280
Indium
lump, 20 mm max. lump size, weight 40 g, high purity 99.99998%
Sinônimo(s):
IN006120
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.99998%
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 245-722-80
resistividade
8.37 μΩ-cm
peso
40 g
tamanho máximo do grumo
20 mm
pf
156.6 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[In]
InChI
1S/In
chave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)