Documentos Principais
GF24391650
Polyphenylenesulfide - 20% Carbon Fiber Reinforced
(PPS - 20% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, black
Sinônimo(s):
SU356310
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.502,00
R$ 4.502,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.502,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 4.502,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 243-916-50
peso
1000 g
cor
black
tamanho nominal do granulo
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)