Documentos
GF24070564
Titanium carbide
powder, max. particle size 5 micron, weight 50 g, purity 99.8+%
Sinônimo(s):
TI546020
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.8%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 240-705-64
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
5 μm