Documentos Principais
GF23729328
Polyetheretherketone
(PEEK), fiber, tex number 23, L 1 m, filament diameter 0.034mm
Sinônimo(s):
EK305723
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.069,00
R$ 2.069,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.069,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.069,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
fibers
fabricante/nome comercial
Goodfellow 237-293-28
Comprimento
1 m
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)