Documentos Principais
GF22877736
Polyetherimide
(PEI), film, thickness 0.05 mm, L 1 m, clear amber
Sinônimo(s):
EI311050
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.018,00
R$ 3.018,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.018,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.018,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 228-777-36
Comprimento
1 m
espessura
0.05 mm
cor
clear amber
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)