Documentos Principais
GF22035170
Polyetherimide
(PEI), tube, outside diameter 2.3mm, L 5 m, wall thickness 0.7 mm
Sinônimo(s):
EI317200
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.821,00
R$ 3.821,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.821,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.821,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 220-351-70
Comprimento
5 m
espessura da parede
0.7 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)