Documentos Principais
GF13516129
Polyetherimide
(PEI), tube, outside diameter 2.3mm, L 2 m, wall thickness 0.7 mm
Sinônimo(s):
EI317200
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.640,00
R$ 2.640,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.640,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.640,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 135-161-29
Comprimento
2 m
espessura da parede
0.7 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)