Documentos
GF20432135
Aluminum/Lithium metal matrix composite
tube, Al 81%/SiC 15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, outside diameter 24.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinônimo(s):
AL417250
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 204-321-35
Comprimento
200 mm
D.E.
24.0 mm
espessura da parede
1.0 mm