Documentos Principais
GF19491048
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.05 mm, size 540 × 540 mm, ohms/square 2
Sinônimo(s):
ES301955
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 194-910-48
tamanho
540 × 540 mm
espessura
0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)