Documentos Principais
GF19090537
Germanium
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, purity 99.999%
Sinônimo(s):
GE006011
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.550,00
R$ 5.550,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.550,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ge
Número CAS:
Peso molecular:
72.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141716
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 5.550,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.999%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 190-905-37
resistividade
53 Ω-cm, 20°C
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
p.e.
2830 °C (lit.)
pf
937 °C (lit.)
densidade
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
chave InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)