GF18650123
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.15mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FA140230
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 186-501-23
tamanho × espessura
300 mm × 300 mm × 0.15 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)