Documentos Principais
GF11597913
Lithium
foil, thickness 0.6 mm, size 25 × 300 mm, purity 99.9%
Sinônimo(s):
LI000260
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.780,00
R$ 7.780,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.780,00
About This Item
Fórmula linear:
Li
Número CAS:
Peso molecular:
6.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141803
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 7.780,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.9%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 115-979-13
resistividade
9.446 μΩ-cm, 20°C
tamanho
25 × 300 mm
espessura
0.6 mm
p.e.
1342 °C (lit.)
pf
180 °C (lit.)
densidade
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
chave InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)