Documentos Principais
GF18159295
Polypropylene
(PP), granule, 4 mm nominal granule size, weight 500 g, condition isotactic
Sinônimo(s):
PP306315
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.611,00
R$ 4.611,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.611,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 4.611,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 181-592-95
peso
500 g
tamanho nominal do granulo
4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)