GF18122116
Silver
tube, 1000mm, outside diameter 1.1mm, inside diameter 0.75mm, wall thickness 0.175mm, as drawn, 99.95+%
Sinônimo(s):
Silver, AG007100
About This Item
Ensaio
99.95%
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 181-221-16
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
C × espessura
1000 mm × 0.175 mm
D.E. × D.I.
1.1 mm × 0.75 mm
p.e.
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)