Documentos Principais
GF17460716
Aluminum/Copper metal matrix composite
tube, Al 77.9%/SiC 17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, outside diameter 25.4 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinônimo(s):
AL427250
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 15.588,00
R$ 15.588,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 15.588,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 15.588,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 174-607-16
Comprimento
500 mm
D.E.
25.4 mm
espessura da parede
1.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)