Documentos Principais
GF17288983
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 5 mm, size 50 × 50 mm
Sinônimo(s):
SI643251
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 172-889-83
tamanho
50 × 50 mm
espessura
5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)