481769
Gallium nitride
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Gallium mononitride, Gallium mononitride (GaN)
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
pf
800 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#[Ga]
InChI
1S/Ga.N
chave InChI
JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.