Documentos Principais
GF17179049
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.013 mm diameter, length 100 m, temper annealed
Sinônimo(s):
W 055140
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.370,00
R$ 3.370,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.370,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 3.370,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 171-790-49
Comprimento
100 m
diâmetro
0.013 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)