Documentos Principais
GF16415119
Silver-copper alloy, Ag85Cu15
foil, 5m coil, 1mm coil width, 0.007mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
AA080210
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.015,00
R$ 4.015,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.015,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 4.015,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 164-151-19
C × L × espessura
5 m × 1 mm × 0.007 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)