Documentos Principais
GF15755508
Antimony
lump, 20 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.999%
Sinônimo(s):
SB006100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.476,00
R$ 9.476,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.476,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sb
Número CAS:
Peso molecular:
121.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141704
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 9.476,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.999%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 157-555-08
resistência
41.7 μΩ-cm
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
20 mm
p.e.
1635 °C (lit.)
pf
630 °C (lit.)
densidade
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
chave InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)