Documentos Principais
GF15580098
Praseodymium
powder, max. particle size 250 micron, weight 10 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
PR006010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.665,00
R$ 7.665,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.665,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Pr
Número CAS:
Peso molecular:
140.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141610
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 7.665,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 155-800-98
resistividade
68 μΩ-cm, 20°C
peso
10 g
tamanho máximo de partícula
250 μm
p.e.
3520 °C (lit.)
pf
931 °C (lit.)
densidade
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
chave InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)