Documentos Principais
GF14274176
Polyethersulfone
(PES), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, clear amber
Sinônimo(s):
SU306311
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.003,00
R$ 9.003,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.003,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 9.003,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 142-741-76
peso
2000 g
cor
clear amber
tamanho nominal do granulo
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)