Documentos Principais
GF14168033
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni 80%/Fe15.5%/Mo 4.5, 0.5 mm diameter, length 50 m, temper as drawn
Sinônimo(s):
NJ275140
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.617,00
R$ 4.617,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.617,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 4.617,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 141-680-33
Comprimento
50 m
diâmetro
0.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)