Documentos
GF13854911
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 0.35 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Sinônimo(s):
W 606804
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
forma
spheres
fabricante/nome comercial
Goodfellow 138-549-11
diâmetro
0.35 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3