Documentos Principais
GF12677047
Tungsten-silver alloy, W90Ag10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinônimo(s):
W 076010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.190,00
R$ 7.190,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.190,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 7.190,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 126-770-47
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)