Documentos Principais
GF12110858
Niobium/Tantalum
tube, Nb 98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.4 mm
Sinônimo(s):
NB137600
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 11.256,00
R$ 11.256,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 11.256,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 11.256,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 121-108-58
Comprimento
1000 mm
D.E.
10.0 mm
espessura da parede
0.4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)