Documentos Principais
GF11943604
Polyhydroxyalkaonate - Biopolymer
(PHA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, condition wood flour composite
Sinônimo(s):
PH326301
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 119-436-04
peso
200 g
tamanho nominal do granulo
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)