Documentos Principais
GF11323785
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 200m length, 0.07mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyurethane insulation
Sinônimo(s):
CU045830
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.786,00
R$ 5.786,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.786,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 5.786,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
polyurethane insulation
thermocouple wire
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 113-237-85
espessura de isolamento
0.01 mm
fio C × diâmetro
200 m × 0.07 mm , conductor diameter
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicação
may be used as one component of a thermocouple
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)