Documentos
GF11160571
Bismuth
lump, 10 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.999%
Sinônimo(s):
BI006111
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Bi
Número CAS:
Peso molecular:
208.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141706
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.999%
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 111-605-71
resistividade
129 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
pb
1560 °C (lit.)
pf
271 °C (lit.)
densidade
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
chave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N