Documentos Principais
GF10509555
Germanium
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.999%
Sinônimo(s):
GE006101
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 15.490,00
R$ 15.490,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 15.490,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ge
Número CAS:
Peso molecular:
72.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141716
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 15.490,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.999%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 105-095-55
resistividade
53 Ω-cm, 20°C
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
p.e.
2830 °C (lit.)
pf
937 °C (lit.)
densidade
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
chave InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)