Documentos
GF10292183
Alumina
sputtering target, thickness 6.35 mm, 76.2 mm diameter, purity 99.5%
Sinônimo(s):
AL609600
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.5%
forma
sputtering target
fabricante/nome comercial
Goodfellow 102-921-83
Diâmetro
76.2 mm
espessura
6.35 mm
diâmetro
76.2 mm