Documentos Principais
GF09758739
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, clear amber
Sinônimo(s):
SU301050
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.357,00
R$ 3.357,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.357,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.357,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 097-587-39
Comprimento
0.5 m
espessura
0.05 mm
cor
clear amber
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)