Documentos Principais
GF09374025
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
349mm tube, 4.0mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 3.5mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
CU107400
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.586,00
R$ 2.586,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.586,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.586,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 093-740-25
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)