Documentos Principais
GF09160534
Zinc-copper alloy, Zn95Cu5
powder, 150micron max. particle size, 200g
Sinônimo(s):
ZN026011
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.317,00
R$ 9.317,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.317,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 9.317,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 091-605-34
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)