Documentos Principais
GF08328797
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.006 mm, L 5 m, coil width 315 mm
Sinônimo(s):
ES301061
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.815,00
R$ 4.815,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.815,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 4.815,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 083-287-97
Comprimento
5 m
largura da espiral
315 mm
espessura
0.006 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)