Documentos Principais
GF07086775
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), tube, outside diameter 1.34mm, L 20 m, wall thickness 0.17 mm
Sinônimo(s):
AM307013
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.964,00
R$ 4.964,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.964,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 4.964,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 070-867-75
Comprimento
20 m
espessura da parede
0.17 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)