Documentos Principais
GF05873351
Lanthanum oxide
powder, max. particle size 200 micron, weight 1000 g
Sinônimo(s):
LA546010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 30.050,00
R$ 30.050,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 30.050,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
R$ 30.050,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 058-733-51
peso
1000 g
tamanho máximo de partícula
200 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)