Documentos
GF05428391
Alumina
fiber, tex number 210, length 10 m, filament diameter 0.02mm
Sinônimo(s):
AL605720
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
forma
fibers
fabricante/nome comercial
Goodfellow 054-283-91
Comprimento
10 m
Diâmetro
0.02 mm , filament diameter