Documentos Principais
GF36288276
Alumina
Bar, 20 mm, size 736 mm, side length (of longer side) 25mm
Sinônimo(s):
AL608025
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 14.890,00
R$ 14.890,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 14.890,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
R$ 14.890,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
bars
fabricante/nome comercial
Goodfellow 362-882-76
tamanho
736 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)