Documentos Principais
GF04679499
Cobalt-chromium-tungsten-nickel-iron-manganese alloy, Co50Cr20W15Ni10Fe3Mn2
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness
Sinônimo(s):
CN010300
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 046-794-99
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)