Documentos Principais
GF04672425
Silver
wire, 0.1 mm diameter, length 500 m, purity 99.99%
Sinônimo(s):
AG005116
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.490,00
R$ 6.490,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.490,00
About This Item
Fórmula linear:
Ag
Número CAS:
Peso molecular:
107.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141740
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 6.490,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 046-724-25
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
500 m
diâmetro
0.1 mm
p.e.
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)