Documentos Principais
GF04511157
Tungsten boride
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99%
Sinônimo(s):
W 506010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.187,00
R$ 5.187,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.187,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 5.187,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 045-111-57
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)