Documentos Principais
GF04419604
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, 76.2 mm diameter, purity 99.99%
Sinônimo(s):
AL609301
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.312,00
R$ 6.312,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.312,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
R$ 6.312,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.99%
Formulário
sputtering target
fabricante/nome comercial
Goodfellow 044-196-04
Diâmetro
76.2 mm
espessura
3.15 mm
diâmetro
76.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)