Documentos
GF04176121
Niobium
rod, 1000mm, diameter 2.0mm, annealed, 99.9%
Sinônimo(s):
Niobium, NB007910, Columbium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Nb
Número CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141730
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.90%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 041-761-21
resistividade
13-16 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
1000 mm × 2.0 mm
pb
4742 °C (lit.)
pf
2468 °C (lit.)
densidade
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
chave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N