Documentos
GF03217823
Zinc
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
ZN006040
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Zn
Número CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141750
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Ensaio
99.9%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 032-178-23
resistividade
5.8 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
pb
907 °C (lit.)
pf
420 °C (lit.)
densidade
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Zinc powder, 150 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.9%
GF78560781
Zinc
Zinc powder, 7.5 mean particle size (micron), weight 500 g, purity 98.8%
GF64346474
Zinc
Zinc dust, <10 μm, ≥98%
Sigma-Aldrich
209988
Zinc
Zinc nanopowder, 40-60 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
578002
Zinc
Zinc granular, 30-100 mesh, 99%
Sigma-Aldrich
565148
Zinc
Zinc dust particle size ®
Supelco
1.08774
Zinc