Documentos Principais
GF01461563
Carbon - vitreous - 3000c
powder, max. particle size 300 micron, weight 50 g, condition spherical
Sinônimo(s):
VC006021
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.379,00
R$ 8.379,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.379,00
About This Item
Código UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
R$ 8.379,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 014-615-63
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
300 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)