Documentos Principais
GF01407327
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
foil, 0.5m coil, 0.10mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI040230
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.671,00
R$ 5.671,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.671,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 5.671,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 014-073-27
tamanho × espessura
0.5 m × 0.10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)