Documentos Principais
GF00412692
Polyphenylenesulfide - 40% Glass Fiber Reinforced
(PPS - 40% GFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g
Sinônimo(s):
SU316300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.072,00
R$ 2.072,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.072,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.072,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 004-126-92
peso
100 g
tamanho nominal do granulo
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)